Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
PC48724-25G PC48724-5G PC48724-100G
APOSPC48724-25GEA 102 EUR
APOSPC48724-25G APOSPC48724-5G APOSPC48724-100G
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Formula: C₈H₅F₂NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368850
Núm. CAS: 84832-01-9