Ácido 3-fluoro-5-nitrobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48725-5G
APOSPC48725-5GEA 95.7 EUR
APOSPC48725-5G
Ácido 3-fluoro-5-nitrobenzoico 97%
Ácido 3-fluoro-5-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD05864360
Núm. CAS: 14027-75-9