4-(4-(Trifluorometil)fenoxi)anilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48729-1G PC48729-5G
APOSPC48729-1GEA 190 EUR
APOSPC48729-1G APOSPC48729-5G
4-(4-(Trifluorometil)fenoxi)anilina
4-(4-(Trifluorometil)fenoxi)anilina
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00170930
Núm. CAS: 57478-19-0