2'-Deoxy-2'-fluorouridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2'-Fluoro-2'-deoxyuridine, 1-((2R,3R,4R,5R)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
PC48732-10G
PC48732-25G
PC48732-5G
APOSPC48732-10GEA
132
EUR
APOSPC48732-10G
APOSPC48732-25G
APOSPC48732-5G
2'-Deoxy-2'-fluorouridine 98%
2'-Deoxy-2'-fluorouridine
Formula:
C₉H₁₁FN₂O₅ MW: 246.19 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01317293 Núm. CAS: 784-71-4 |