Aldehído 2,4-difluoro-3-metilbenzoico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,4-Difluoro-m-tolualdehído, 2,4-Difluoro-3-tolualdehído
PC48740-1G PC48740-5G
APOSPC48740-1GEA 88.6 EUR
APOSPC48740-1G APOSPC48740-5G
Aldehído 2,4-difluoro-3-metilbenzoico 95%
Aldehído 2,4-difluoro-3-metilbenzoico
Formula: C₈H₆F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777152
Núm. CAS: 847502-88-9