2-Bromo-3,4-difluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48744-25G
APOSPC48744-25GEA
119
EUR
APOSPC48744-25G
2-Bromo-3,4-difluoroaniline 97%
2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Formula:
C₆H₄BrF₂N MW: 208,00 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11035924 Núm. CAS: 1092349-87-5 |