Methyl-2-fluoro-6-methylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48750-1G PC48750-5G
APOSPC48750-1GEA 23.5 EUR
APOSPC48750-1G APOSPC48750-5G
Methyl-2-fluoro-6-methylbenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-6-methylbenzoate
Formula: C₉H₉FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226310
Núm. CAS: 197516-57-7