(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
PC48754-1G PC48754-5G
APOSPC48754-1GEA 168 EUR
APOSPC48754-1G APOSPC48754-5G
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formula: C₉H₇FOS
MW: 182,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11841047
Núm. CAS: 1135283-78-1