1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48786-1G PC48786-25G PC48786-5G
APOSPC48786-1GEA 79.9 EUR
APOSPC48786-1G APOSPC48786-25G APOSPC48786-5G
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₇BrF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09996896
Núm. CAS: 444581-46-8