3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4879-1G PC4879-5G PC4879-25G
APOSPC4879-1GEA 0 EUR
APOSPC4879-1G APOSPC4879-5G APOSPC4879-25G
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₂NO
Pto. Ebullición: 224…225 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236225
Núm. CAS: 97582-88-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III