1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Fluorophenyl)-2-(2-(methylthio)pyrimidin-4-yl)ethanone
PC48790-1G PC48790-250MG
APOSPC48790-1GEA 275 EUR
APOSPC48790-1G APOSPC48790-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one 95%
1-(4-Fluorophenyl)-2-[2-(methylsulphanyl)pyrimidin-4-yl]ethan-1-one
Formula: C₁₃H₁₁FN₂OS
MW: 262,31 g/mol
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18157689
Núm. CAS: 217661-99-9