7-(Dimetilamino)-4-(trifluorometil)-2-benzopirona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
PC48809-25G PC48809-5G
APOSPC48809-25GEA 286 EUR
APOSPC48809-25G APOSPC48809-5G
7-(Dimetilamino)-4-(trifluorometil)-2-benzopirona 99%
7-(Dimetilamino)-4-(trifluorometil)-2-benzopirona
Formula: C₁₂H₁₀F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041867
Núm. CAS: 53518-14-2