Ethyl-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4882-1G PC4882-500MG PC4882-5G
APOSPC4882-1GEA 533 EUR
APOSPC4882-1G APOSPC4882-500MG APOSPC4882-5G
Ethyl-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate 97%
Ethyl-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetate
Formula: C₁₄H₁₇ClF₃N₃O₂
MW: 351,76 g/mol
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00141695
Núm. CAS: 338979-08-1