Ethyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridin-2-yl]thio}acetate
Proveedor: Apollo Scientific
PC4883-1G PC4883-5G
APOSPC4883-1GEA 63.8 EUR
APOSPC4883-1G APOSPC4883-5G
Ethyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridin-2-yl]thio}acetate
Ethyl [3-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridin-2-yl]thio}acetate
Formula: C₁₀H₉ClF₃NO₂S
MW: 299,7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664270
Núm. CAS: 338422-70-1