3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC48830-1G
PC48830-5G
APOSPC48830-1GEA
161
EUR
APOSPC48830-1G
APOSPC48830-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodobenzonitrile
Formula:
C₇H₂BrFIN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800805 Núm. CAS: 217816-66-5 |