2,5-Difluorobenzaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48832-100G PC48832-25G
APOSPC48832-100GEA 87 EUR
APOSPC48832-100G APOSPC48832-25G
2,5-Difluorobenzaldehído 95%
2,5-Difluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010327
Núm. CAS: 2646-90-4
UN: 1989
ADR: 3,III