2,6-Difluoro-4-nitrofenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48834-1G PC48834-5G
APOSPC48834-1GEA 0 EUR
APOSPC48834-1G APOSPC48834-5G
2,6-Difluoro-4-nitrofenol 95%
2,6-Difluoro-4-nitrofenol
Formula: C₆H₃F₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07366521
Núm. CAS: 658-07-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III