Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-3-(dimethylamino)acrylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC4884-1G PC4884-500MG PC4884-5G
APOSPC4884-1GEA 533 EUR
APOSPC4884-1G APOSPC4884-500MG APOSPC4884-5G
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-3-(dimethylamino)acrylate
Ethyl-2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-3-(dimethylamino)acrylate
Formula: C₁₃H₁₄ClF₃N₂O₂S
MW: 354.78 g/mol
Pto. de fusión: 102…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664271
Núm. CAS: 338422-75-6