α-Bromo-2-(difluorometoxi)tolueno, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
PC48840-100G PC48840-25G PC48840-5G
APOSPC48840-100GEA 319 EUR
APOSPC48840-100G APOSPC48840-25G APOSPC48840-5G
α-Bromo-2-(difluorometoxi)tolueno, grado técnico
α-Bromo-2-(difluorometoxi)tolueno
Formula: C₈H₇BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190103
Núm. CAS: 85684-64-6
UN: 3265
ADR: 8,II