α-α-α-Trifluoro-2-iodotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4890-10G
PC4890-100G
PC4890-500G
APOSPC4890-10GEA
38
EUR
APOSPC4890-10G
APOSPC4890-100G
APOSPC4890-500G
α-α-α-Trifluoro-2-iodotolueno 98%
α-α-α-Trifluoro-2-iodotolueno
Formula:
C₇H₄F₃I Pto. Ebullición: 197…198 °C Densidad: 1,936 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001041 Núm. CAS: 444-29-1 EINECS: 207-147-1 UN: 3265 ADR: 8,II |