α-α-α-Trifluoro-3-iodotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-α-α-Trifluoro-m-iodotolueno
PC4891-100G PC4891-1KG PC4891-500G
APOSPC4891-100GEA 125 EUR
APOSPC4891-100G APOSPC4891-1KG APOSPC4891-500G
α-α-α-Trifluoro-3-iodotolueno 97%
α-α-α-Trifluoro-3-iodotolueno
Formula: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C/25mmHg
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 1,887 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001049
Núm. CAS: 401-81-0
EINECS: 206-934-7
UN: 3265
ADR: 8,II