α-α-α-Trifluoro-4-iodotolueno 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC4892-100G PC4892-25G
APOSPC4892-100GEA 65.4 EUR
APOSPC4892-100G APOSPC4892-25G
α-α-α-Trifluoro-4-iodotolueno 98%
α-α-α-Trifluoro-4-iodotolueno
Formula: C₇H₄F₃I
Pto. Ebullición: 185…186 °C/745mmHg
Pto. de fusión: 17…17,5 °C
Densidad: 1,851 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039398
Núm. CAS: 455-13-0
EINECS: 207-234-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR