4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
PC4896-10G PC4896-1G PC4896-5G
APOSPC4896-10GEA 582 EUR
APOSPC4896-10G APOSPC4896-1G APOSPC4896-5G
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
4-Fluorophenyloxamic acid ethyl ester
Formula: C₁₀H₁₀FNO₃
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00119045
Núm. CAS: 69065-91-4