Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4897-5G
APOSPC4897-5GEA 319 EUR
APOSPC4897-5G
Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate 97%
Ethyl-2-[(2-fluorobenzoyl)amino]acetate
Formula: C₁₁H₁₂FNO₃
MW: 225,22 g/mol
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793744
Núm. CAS: 304657-05-4