3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49001-1G PC49001-250MG
APOSPC49001-1GEA 58 EUR
APOSPC49001-1G APOSPC49001-250MG
3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₆F₃N₃
Pto. de fusión: 163…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426695
Núm. CAS: 2250-55-7