6-Fluoro-1H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49002-5G PC49002-1G
APOSPC49002-5GEA 89.9 EUR
APOSPC49002-5G APOSPC49002-1G
6-Fluoro-1H-indazole 95%
6-Fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₅FN₂
MW: 136,1264 g/mol
Pto. de fusión: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371562
Núm. CAS: 348-25-4