3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49011-1G PC49011-250MG PC49011-5G
APOSPC49011-1GEA 877 EUR
APOSPC49011-1G APOSPC49011-250MG APOSPC49011-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
3-Bromo-2,4-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261256
Núm. CAS: 935534-48-8