1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49013-1G PC49013-5G
APOSPC49013-1GEA 350 EUR
APOSPC49013-1G APOSPC49013-5G
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
Formula: C₄H₅BrF₂
MW: 170,985 g/mol
Pto. Ebullición: 108…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797749
Núm. CAS: 77613-65-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III