Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4903-1G PC4903-500MG
APOSPC4903-1GEA 799 EUR
APOSPC4903-1G APOSPC4903-500MG
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate 97%
Ethyl-5-methyl-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-3-isoxazolecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₃F₃N₂O₄
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664767
Núm. CAS: 338761-34-5