3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49036-1G PC49036-500MG
APOSPC49036-1GEA 401 EUR
APOSPC49036-1G APOSPC49036-500MG
3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one 95%
3-Methyl-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2,a]pyrazin-1-one
Formula: C₉H₇F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19982827
Núm. CAS: 1025054-82-3