3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49037-1G PC49037-250MG
APOSPC49037-1GEA 270 EUR
APOSPC49037-1G APOSPC49037-250MG
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide 95%
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide
Formula: C₃H₆F₃NO₂S
Pto. de fusión: 88…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704575
Núm. CAS: 1033906-44-3