1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49038-1G PC49038-250MG
APOSPC49038-1GEA 81.2 EUR
APOSPC49038-1G APOSPC49038-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol
Formula: C₅H₉F₃O
Pto. Ebullición: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00462511
Núm. CAS: 382-02-5