Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4904-1G PC4904-5G PC4904-100MG
APOSPC4904-1GEA 306 EUR
APOSPC4904-1G APOSPC4904-5G APOSPC4904-100MG
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Pto. de fusión: 91…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142047
Núm. CAS: 144061-14-3