6-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49040-1G PC49040-5G PC49040-25G
APOSPC49040-1GEA 43.5 EUR
APOSPC49040-1G APOSPC49040-5G APOSPC49040-25G
6-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
6-Bromo-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅BrFN
MW: 226.0500 g/mol
Pto. de fusión: 103…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053791
Núm. CAS: 220513-46-2