4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
PC49049-1G PC49049-5G
APOSPC49049-1GEA 128 EUR
APOSPC49049-1G APOSPC49049-5G
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₇ClF₃N
Pto. Ebullición: 60 °C/0,2mmHg
Pto. de fusión: 22…24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08448258
Núm. CAS: 1701-25-3