Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49062-100G PC49062-25G PC49062-5G
APOSPC49062-100GEA 97.3 EUR
APOSPC49062-100G APOSPC49062-25G APOSPC49062-5G
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate 96%
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₂H₂₈BF₄P
Pto. de fusión: 260…261 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039975
Núm. CAS: 131274-22-1