2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49063-10G PC49063-25G PC49063-5G
APOSPC49063-10GEA 241 EUR
APOSPC49063-10G APOSPC49063-25G APOSPC49063-5G
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-6-chlorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrClF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08459291
Núm. CAS: 857061-44-0