5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
PC49064-5G PC49064-10G PC49064-1G
APOSPC49064-5GEA 89.9 EUR
APOSPC49064-5G APOSPC49064-10G APOSPC49064-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₅ClF₃N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08282771
Núm. CAS: 445-14-7