4,5-Difluoro-m-toluic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
PC49065-1G PC49065-5G PC49065-250MG
APOSPC49065-1GEA 136 EUR
APOSPC49065-1G APOSPC49065-5G APOSPC49065-250MG
4,5-Difluoro-m-toluic acid
4,5-Difluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832332
Núm. CAS: 1017778-60-7