2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49066-10G PC49066-5G PC49066-1G
APOSPC49066-10GEA 412 EUR
APOSPC49066-10G APOSPC49066-5G APOSPC49066-1G
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Pto. de fusión: 53…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115964
Núm. CAS: 886500-08-9