Ethyl-1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4907-1G PC4907-500MG PC4907-5G
APOSPC4907-1GEA 533 EUR
APOSPC4907-1G APOSPC4907-500MG APOSPC4907-5G
Ethyl-1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-1-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₆H₁₂F₃N₃O₂S
MW: 367,35 g/mol
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665285
Núm. CAS: 159885-61-7