Phenyl trifluoromethyl sulphone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Phenyl Trifluoromethyl sulphone
PC49074-5G
APOSPC49074-5GEA 119 EUR
APOSPC49074-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphone 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphone
Formula: C₇H₅F₃O₂S
MW: 210,17 g/mol
Densidad: 1,423 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159083
Núm. CAS: 426-58-4