3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49080-5G PC49080-250MG
APOSPC49080-5GEA 134 EUR
APOSPC49080-5G APOSPC49080-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C8H5F3N2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09955455
Núm. CAS: 49674-28-4