4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49081-100G PC49081-25G
APOSPC49081-100GEA 105 EUR
APOSPC49081-100G APOSPC49081-25G
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
4-Fluoro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141.14 g/mol
Pto. de fusión: 45…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077536
Núm. CAS: 450-91-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III