5-Bromo-3-fluoro-2-metoxipiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC49087-25G PC49087-5G
APOSPC49087-25GEA 194 EUR
APOSPC49087-25G APOSPC49087-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-metoxipiridina 97%
5-Bromo-3-fluoro-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₅BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112553
Núm. CAS: 124432-70-8