2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC49096-1G PC49096-5G PC49096-25G
APOSPC49096-1GEA 45.1 EUR
APOSPC49096-1G APOSPC49096-5G APOSPC49096-25G
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140,1100 g/mol
Pto. de fusión: 74…75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09038469
Núm. CAS: 103438-84-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR