2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC49099-1G PC49099-5G
APOSPC49099-1GEA 136 EUR
APOSPC49099-1G APOSPC49099-5G
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈FNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800666
Núm. CAS: 199590-69-7