1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: IiPr.HBF4, 1,3-Diisopropyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
PC49102-5G
APOSPC49102-5GEA 201 EUR
APOSPC49102-5G
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate
Formula: C₉H₁₇BF₄N₂
MW: 240,0493 g/mol
Pto. de fusión: 62…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276804
Núm. CAS: 286014-34-4