p-Tolylsulphur pentafluoride

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 4-Methylphenylsulphur Pentafluoride

PC49104-1G PC49104-5G PC49104-250MG
APOSPC49104-1GEA 284 EUR
APOSPC49104-1G APOSPC49104-5G APOSPC49104-250MG
p-Tolylsulphur pentafluoride
p-Tolylsulphur pentafluoride
Formula: C₇H₇F₅S
MW: 218,19 g/mol
Pto. Ebullición: 80…81 °C/54mmHg
Densidad: 1,414 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16817600
Núm. CAS: 203126-21-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR