2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4911-1G PC4911-500MG PC4911-5G
APOSPC4911-1GEA 533 EUR
APOSPC4911-1G APOSPC4911-500MG APOSPC4911-5G
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline 97%
2-Chloro-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]quinoline
Formula: C₁₆H₉ClF₃N
Pto. de fusión: 102…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793215
Núm. CAS: 339013-58-0